Fontos dokumentumok
1442009
USP
Metronidazole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
metronidazole
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
159-161 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Metronidazole Capsules
- Metronidazole Tablets
- Metronidazole Injection
- Metronidazole Gel
- Metronidazole Benzoate
- Metronidazole Extended-Release Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)