Fontos dokumentumok
Y0001081
Mefenamic acid impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2,3-Dimethylaniline, 1-Amino-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Xylidine, 3-Amino-o-xylene, CN-Cbl
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
4.2 (vs air)
API-család
mefenamic acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.569 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
mp
2.5 °C (lit.)
sűrűség
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(N)c1C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)