M1851000
Metronidazole benzoate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethyl benzoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
metronidazole
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C13H13N3O4/c1-10-14-9-12(16(18)19)15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUUCCLJJOWSASK-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)