Merck
BP603
Metronidazole
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H9N3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.15
Beilstein:
611683
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
metronidazole
form
crystalline
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
mp
159-161 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Metronidazole BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Metronidazole Gel
  • Metronidazole Oral Suspension
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 150 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    kapcsolódó termék
    Product No.
    Leírás
    Árazás
    Piktogramok
    Health hazard
    Figyelmeztetés
    Veszélyességi osztályok
    Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
    Tárolási osztály kódja
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)
    Simultaneous determination of metronidazole and miconazole in pharmaceutical dosage forms by RP-HPLC.
    Cema A, et al.
    Il Farmaco (Societa Chimica Italiana : 1989), 57(11), 953-957 (2003)