Fontos dokumentumok
1.00136
Supelco
Benzoic acid
for analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Benzoic acid, Phenylformic acid, Benzene carboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.12
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
200-618-2
NACRES:
NA.21
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
0.001 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.9% (acidimetric)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
570 °C
hatékonyság
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
szennyeződések
≤0.002% Sulfur compounds (as S)
≤0.005% In methanol insoluble matter
≤0.5% Water
szulfátos hamu
≤0.005%
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
249 °C/1013 hPa
mp
121-123 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 121 °C
oldhatóság
2.9 g/L
sűrűség
1.321 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
500 kg/m3
anion nyomok
other halogens (as Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • Phytochemical Composition and Antimicrobial Efficacy of Salvadora persica Root Extracts Against Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii.: The study examines the antimicrobial efficacy of Salvadora persica root extracts, highlighting the role of benzoic acid in the phytochemical composition. (Wan Alias et al., 2024).
  • Promoting Water Oxidation by Proton Acceptable Groups Surrounding Catalyst on Electrode Surface.: This research explores the enhancement of water oxidation processes using benzoic acid derivatives as proton acceptor groups on electrode surfaces. (Li et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.9 %
Identity: passes test
Appearance of solution (5 %; ethanol 96 %): passes test
Appearance of solution (color): passes test
Appearance of solution (clearness): passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
halogenated compounds (as Cl): ≤ 0.005 %
Sulfur compounds (as S): ≤ 0.002 %
In methanol insoluble matter: ≤ 0.005 %
Oxidizable matter: passes test
Substances reducing permanganate: passes test
Readily carbonisable substance: passes test
Sulfated ash: ≤ 0.005 %
Water: ≤ 0.5 %
Corresponds to Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Protocols
Summary application report for analysis of moisture in 2-Methylpiperidine
Summary application report for analysis of moisture in 2-Aminoethanol, Ethanolamin
Summary application report for analysis of moisture in Triethylamine
Summary application report for analysis of moisture in 2-Propylamine