Fontos dokumentumok
1123000
USP
Chlorpheniramine maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-Chlorpheniramine maleate salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
chlorpheniramine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
130-135 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CN(C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C2=NC=CC=C2.O=C(/C=C\C(O)=O)O
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBAKFASWICGISY-BTJKTKAUSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Általános leírás
Alkalmazás
- Chlorpheniramine Maleate Tablets
- Chlorpheniramine Maleate Oral Solution
- Chlorpheniramine Maleate Extended-Release Capsules
- Chlorpheniramine Maleate and Pseudoephedrine Hydrochloride Oral Solution
- Acetaminophen, Chlorpheniramine Maleate, and Dextromethorphan Hydrobromide Tablets
- Chlorpheniramine Maleate and Pseudoephedrine Hydrochloride Extended-Release Capsules
- Penicillin G Procaine, Dihydrostreptomycin Sulfate, Chlorpheniramine Maleate, and Dexamethasone Injectable Suspension
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)