Fontos dokumentumok
W1628
Wortmannin
from Penicillium funiculosum, ≥98% (HPLC and TLC)
Szinonimák:
KY 12420
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Penicillium funiculosum
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC and TLC)
Forma
powder
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: soluble
H2O: unstable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC(=O)[C@@]1(C)C[C@@H](OC(C)=O)C3=C2C(=O)c4occ5C(=O)O[C@H](COC)[C@@]3(C)c45
InChI
1S/C23H24O8/c1-10(24)30-13-7-22(2)12(5-6-14(22)25)16-18(13)23(3)15(9-28-4)31-21(27)11-8-29-20(17(11)23)19(16)26/h8,12-13,15H,5-7,9H2,1-4H3/t12-,13+,15+,22-,23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QDLHCMPXEPAAMD-QAIWCSMKSA-N
Géninformáció
human ... PIK3CD(5293) , PIK3CG(5294) , PIK3R1(5295)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research