681675
Wortmannin
≥98% (HPLC), solid, PI3-kinase inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
Wortmannin, KY 12420, MLCK Inhibitor II
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Wortmannin, Wortmannin, CAS 19545-26-7, is a cell-permeable, potent, selective, and irreversible inhibitor of PI3-Kinase (IC₅₀ = 5 nM). Does not affect any upstream signaling events.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[o]1c2c3c(c1)C(=O)O[C@@H]([C@@]3(C4=C([C@H]5[C@](C[C@H]4OC(=O)C)(C(=O)CC5)C)C2=O)C)COC
InChI
1S/C23H24O8/c1-10(24)30-13-7-22(2)12(5-6-14(22)25)16-18(13)23(3)15(9-28-4)31-21(27)11-8-29-20(17(11)23)19(16)26/h8,12-13,15H,5-7,9H2,1-4H3/t12-,13+,15+,22-,23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QDLHCMPXEPAAMD-QAIWCSMKSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
phosphatidylinositol-3-kinase
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Nakamura, I., et al. 1995. FEBS Lett. 361, 79.
Ferby, I.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 30485.
Okada, T., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 3568.
Wymann, M.P. and Arcaro, A. 1994. Biochem. J.298, 517.
Arcaro, A. and Wymann, M.P. 1993. Biochem. J.296, 297.
Nakanishi, S., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 2157.
Bonser, R.W., et al. 1991. Br. J. Pharmacol.103, 1237.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3