Fontos dokumentumok
A3085
5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride
≥98% (TLC), powder, Na⁺/H⁺ antiport inhibitor
Szinonimák:
EIPA
About This Item
Javasolt termékek
product name
5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride,
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
mp
202-205 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, light yellow to yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN(C(C)C)c1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)NC(N)=N
InChI
1S/C11H18ClN7O/c1-4-19(5(2)3)9-7(12)16-6(8(13)17-9)10(20)18-11(14)15/h5H,4H2,1-3H3,(H2,13,17)(H4,14,15,18,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QDERNBXNXJCIQK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SCNN1A(6337) , SCNN1B(6338) , SCNN1D(6339) , SCNN1G(6340) , SLC9A1(6548) , SLC9A5(6553)
mouse ... Scnn1a(20276) , Scnn1b(20277) , Scnn1d(140501) , Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122) , Scnn1b(24767) , Scnn1g(24768) , Slc9a1(24782) , Slc9a2(24783) , Slc9a3(24784) , Slc9a4(24785)
Alkalmazás
- as a supplement in endothelial cell growth medium to incubate human lung microvascular endothelial cell
- in Pluronic F-127 stock solution for Drosophila larval live-imaging
- in choline chloride solution as an experimental perfusate, to study the effect of Na+/H+ inhibition on jejunal loop perfusion in vivo
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3