658395
AG 18
A broad-spectrum protein tyrosine kinase inhibitor.
Szinonimák:
AG 18, α-Cyano-(3,4-dihydroxy)cinnamonitrile, Tyrphostin A23, RG-50810
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
acetic acid: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N#CC(=Cc1cc(c(cc1)O)O)C#N
InChI
1S/C10H6N2O2/c11-5-8(6-12)3-7-1-2-9(13)10(14)4-7/h1-4,13-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTJXFTPMFYAJJU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
epidermal growth factor receptor autophosphorylation
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Kapas, S., et al. 1995. Biochem. J. 305, 433.
Seger, R., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 28325.
Williams, J.A. 1994. Am. J. Physiol.267, G401.
Geissler, J.F., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 22255.
Levitzki, A. 1990. Biochem. Pharmacol.40, 913.
Gazit, A., et al. 1989. J. Med. Chem. 32, 2344.
Lyall, R.M., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 14503.
WGK
WGK 3