Fontos dokumentumok
W3144
Wortmannin
from Penicillium funiculosum, ≥95% (HPLC), solution, PI3-kinase inhibitor
Szinonimák:
Antibiotic SL-2052
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Wortmannin, Ready Made Solution, from Penicillium funiculosum, ≥95% (HPLC)
biológiai forrás
Penicillium funiculosum
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
tárolási körülmény
protect from light
koncentráció
10 mM in DMSO (0.2 μm filtered)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[o]1c2c3c(c1)C(=O)O[C@@H]([C@@]3(C4=C([C@H]5[C@](C[C@H]4OC(=O)C)(C(=O)CC5)C)C2=O)C)COC
InChI
1S/C23H24O8/c1-10(24)30-13-7-22(2)12(5-6-14(22)25)16-18(13)23(3)15(9-28-4)31-21(27)11-8-29-20(17(11)23)19(16)26/h8,12-13,15H,5-7,9H2,1-4H3/t12-,13+,15+,22-,23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QDLHCMPXEPAAMD-QAIWCSMKSA-N
Géninformáció
human ... PIK3CD(5293) , PIK3CG(5294) , PIK3R1(5295)
Alkalmazás
- as a phosphoinositide 3-kinase (PI3K) pathway inhibitor
- as an endoderm-inducing agent in stem cell selection and differentiation
- as a autophagy inhibitor
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology