Fontos dokumentumok
B6542
Brefeldin A
≥99% (HPLC and TLC), BioXtra, for molecular biology
Szinonimák:
γ,4-Dihydroxy-2-(6-hydroxy-1-heptenyl)-4-cyclopentanecrotonic acid λ-lactone, Ascotoxin, BFA, Cyanein, Decumbin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Penicillium brefeldianum
Minőségi szint
grade
for molecular biology
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99% (HPLC and TLC)
form
powder
molekulatömeg
280.36
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL (Store stock solutions at -20 °C)
antibiotikus hatásspektrum
neoplastics
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@H](O)\C=C\C(=O)O1
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQNZDYYTLMIZCT-KQPMLPITSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elv
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3