Merck
B1793
Sigma-Aldrich
Bafilomycin A1
Bafilomycin A1 from Streptomyces griseus
from Streptomyces griseus, ≥90% (HPLC), film, V-ATPase inhibitor
Méret kiválasztása
2 μG
26 900,00 Ft
10 μG
127 000,00 Ft
26 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
2 μG
26 900,00 Ft
10 μG
127 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C35H58O9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
622.83
Beilstein:
4730700
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
26 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
Bafilomycin A1 from Streptomyces griseus, ≥90% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
film
antibiotikus hatásspektrum
fungi
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CO[C@H]1\C=C\C=C(C)\C[C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)\C=C(C)\C=C(OC)C(=O)OC1[C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@]2(O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@H](O2)C(C)C
InChI
1S/C35H58O9/c1-19(2)32-24(7)27(36)18-35(40,44-32)26(9)31(38)25(8)33-28(41-10)14-12-13-20(3)15-22(5)30(37)23(6)16-21(4)17-29(42-11)34(39)43-33/h12-14,16-17,19,22-28,30-33,36-38,40H,15,18H2,1-11H3/b14-12+,20-13+,21-16+,29-17-/t22-,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30-,31+,32+,33+,35+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDHNQDDQEHDUTM-JQWOJBOSSA-N
Általános leírás
Chemical structure: macrolide
Alkalmazás
Bafilomycin A1 has been used:
  • as an autophagy inhibitor to study its effects on hepatic steatosis in human hepatocytes[1]
  • as a vacuolar-type H+ -ATPase inhibitor to study its effects on the cell viability, percentage of PI-positive cells, and glucose-stimulated insulin secretion (GSIS) in mice INS-1 cells[2]
  • as a vacuolar-type H+ -ATPase inhibitor to study its effects on tau degradation in human SH-SY5Y cells[3]
Biokémiai/fiziológiai hatások
A specific inhibitor of vacuolar type H+-ATPase (V-ATPase) in animal cells, plant cells and microorganisms.
Bafilomycin A1 inhibits autophagosome-lysosome fusion and autolysosome acidification, the steps involved in the autophagic process that is required for maintaining functional autophagic flux and cellular homeostasis.[4]
Specific inhibitor of vacuolar type H+-ATPase (V-ATPase).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Jens Niewoehner et al.
Neuron, 81(1), 49-60 (2014-01-15)
Although biotherapeutics have vast potential for treating brain disorders, their use has been limited due to low exposure across the blood-brain barrier (BBB). We report that by manipulating the binding mode of an antibody fragment to the transferrin receptor (TfR)
ERK-dependent mTOR pathway is involved in berberine-induced autophagy in hepatic steatosis
He Q, et al.
Journal of Molecular Endocrinology, 57(4) (2016)
Caroline Mauvezin et al.
Autophagy, 11(8), 1437-1438 (2015-07-15)
Autophagosome-lysosome fusion and autolysosome acidification constitute late steps in the autophagic process necessary to maintain functional autophagic flux and cellular homeostasis. Both of these steps are disrupted by the V-ATPase inhibitor bafilomycin A1, but the mechanisms potentially linking them are
T Yoshimori et al.
The Journal of biological chemistry, 266(26), 17707-17712 (1991-09-15)
Bafilomycin A1 is known as a strong inhibitor of the vacuolar type H(+)-ATPase in vitro, whereas other type ATPases, e.g. F1,F0-ATPase, are not affected by this antibiotic (Bowman, E.M., Siebers, A., and Altendorf, K. (1988) Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.
Kun Wang et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-07-25)
The main mechanistic function of most chemotherapeutic drugs is mediated by inducing mitochondria-dependent apoptosis. Tumor cells usually respond to upregulate autophagy to eliminate impaired mitochondria for survival. Hypothetically, inhibiting autophagy might promote mitochondria-dependent apoptosis, thus enhancing the efficacy of chemotherapeutic
Cikkek
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review