Fontos dokumentumok
U1875
Urease from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Type III, glycerol solution, 500-800 units/mL
Szinonimák:
Jack bean urease, Urea amidohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Canavalia ensiformis
Minőségi szint
típus
Type III
form
glycerol solution
molekulatömeg
~544620
koncentráció
500-800 units/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Composed of six subunits with total molecular weight: ~544,620
Alkalmazás
- to assay creatine and creatine phosphate using the sample extracted from the left ventricle (LV) and septal tissue
- to determine the concentration of urea in a stabilized urine sample
- as one of the standards to measure the urease activity of plant extracts
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.