Fontos dokumentumok
U1500
Urease from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Type III, powder, 15,000-50,000 units/g solid
Szinonimák:
Jack bean urease, Urea amidohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Canavalia ensiformis
Minőségi szint
típus
Type III
form
powder
specifikus aktivitás
15,000-50,000 units/g solid
molekulatömeg
~544620 Da
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Composed of six subunits with total molecular weight: ~544,620
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.