Fontos dokumentumok
I2285
IPA-3
≥95% (HPLC), powder
Szinonimák:
1,1′-Disulfanediyldinaphthalen-2-ol
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
szín
off-white to yellow
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1SSc3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H14O2S2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)23-24-20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RFAXLXKIAKIUDT-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)