C8138
Chlorpromazine hydrochloride
≥98% (TLC), powder, D2 dopamine receptor antagonist
Szinonimák:
2-Chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine hydrochloride, CPZ, Largactil
About This Item
Javasolt termékek
product name
Chlorpromazine hydrochloride, ≥98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
mp
194-196 °C
oldhatóság
water: 50 mg/mL
kezdeményező
GlaxoSmithKline
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HRH1(3269) , HTR2A(3356)
Alkalmazás
- as an antagonists for calmodulin kinase
- as a medium supplement to test its cytotoxic effects in human lung microvascular endothelial cells (HMVEC-L)
- as an inhibitor of clathrin-mediated endocytosis in RAW 264.7 cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3