Merck
U5378
Sigma-Aldrich
Urea
Urea
powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture
Szinonimák:
Carbamide, Carbonyldiamide
Méret kiválasztása
100 G
17 000,00 Ft
500 G
30 800,00 Ft
1 KG
47 900,00 Ft
5 KG
201 000,00 Ft
17 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
17 000,00 Ft
500 G
30 800,00 Ft
1 KG
47 900,00 Ft
5 KG
201 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
NH2CONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.06
Beilstein:
635724
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
grade:
for molecular biology
Teszt:
≥98%
technika/technikák:
cell culture | mammalian: suitable
17 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98%
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
132-135 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 480 mg/mL, clear, colorless (8M)
sűrűség
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
kation nyomok
Cu: ≤1 ppm
Fe: ≤5 ppm
Pb: ≤2 ppm
Abszorpció
≤0.06 at 260 at 6 M
≤0.06 at 280 at 6 M
idegen aktivitás
DNase, NICKase, RNase and protease, none detected
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Alkalmazás
  • Urea has been used in protein resuspension buffer and to denature proteins.[1]
  • It has been used for the isolation of proteins via urea-containing polyacrylamide gels.[2]
  • It has been used to study the conformation of unfolded proteins under different concentrations of urea and different pH.[3]
Used for the denaturation of proteins and as a mild solubilization agent for insoluble or denatured proteins. Useful for renaturing proteins from samples already denatured with 6 M guanidine chloride such as inclusion bodies. May be used with guanidine hydrochloride and dithiothreitrol (DTT) in the refolding of denatured proteins into their native or active form.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 6
1 of 6
Construction and transfection of a ribozyme targeting human caspase-3.
Cronin D et al.
Anticancer Research, 24, 425-425 (2004)
Labeling and identification of direct kinase substrates.
Carlson SM and White FM
Science Signaling, 5, pl3-pl3 (2012)
Structure and properties of native and unfolded lysing enzyme from T. harzianum: Chemical and pH denaturation.
Bey H et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 92, 860-860 (2016)
Ziyi Yin et al.
Autophagy, 15(7), 1234-1257 (2019-02-20)
Macroautophagy/autophagy is critical for normal appressorium formation and pathogenicity of the rice blast fungus Magnaporthe oryzae, but the molecular base of autophagy linked to pathogenicity remains elusive in this or other pathogenic fungi. We found that MoHat1, a histone acetyltransferase
A mechanically and electrically self-healing supercapacitor.
Hua Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 26(22), 3638-3643 (2014-02-21)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. what is storage temperature for U5378?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature. For products with no specified storage temperature given on the label or product page, ambient storage may be assumed.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review