Fontos dokumentumok
U7752
Urease from Canavalia ensiformis (Jack bean)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Canavalia ensiformis
Minőségi szint
form
solid
molekulatömeg
hexamer 545 kDa
trimer ~272 kDa
tartalmaz
~20% dithiothreitol
alkalmasság
suitable for marker for electrophoresis (non-denaturing PAGE)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Composed of six subunits with total molecular weight: ~544,620
Alkalmazás
- as a component of the molecular mass standard in electrophoresis
- as a component of the standard in size-exclusion chromatography
- as a reference in native-polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1