Fontos dokumentumok
L9908
LY-294,002 hydrochloride
from microbial (Staphylococcus roseus), ≥98% (HPLC), solid, PI3K inhibitor
Szinonimák:
2-(4-Morpholinyl)-8-phenyl-1(4H)-benzopyran-4-one hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
LY-294,002 hydrochloride, solid, ≥98% (HPLC)
biológiai forrás
microbial (Staphylococcus roseus)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: >5 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C(Oc2c1cccc2-c3ccccc3)N4CCOCC4
InChI
1S/C19H17NO3/c21-17-13-18(20-9-11-22-12-10-20)23-19-15(7-4-8-16(17)19)14-5-2-1-3-6-14/h1-8,13H,9-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZQHHVNHHHRRDU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- phosphoinositide 3-kinase (PI3K) in human lung cancer cell line
- autophagy in mesenchymal stem cells (MSCs).
- serine/threonine-specific protein kinase (AKT) signaling in fibroblasts and cardiac cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research