Fontos dokumentumok
S5567
SP600125
≥98% (HPLC), powder or solid, JNK inhibitor
Szinonimák:
1,9-Pyrazoloanthrone, Anthrapyrazolone
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SP600125, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 20 mg/ml, clear to very slightly hazy, faintly yellow to yellow
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1c2ccccc2-c3n[nH]c4cccc1c34
InChI
1S/C14H8N2O/c17-14-9-5-2-1-4-8(9)13-12-10(14)6-3-7-11(12)15-16-13/h1-7H,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACPOUJIDANTYHO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... JUN(3725) , MAPK10(5602) , MAPK9(5601)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.