Fontos dokumentumok
I2149
Hemagglutinin Peptide
≥97% (HPLC), powder, Influenza
Szinonimák:
Anti-HA, HA tag peptide, HA1 fragment 98-106, Tyr-Pro-Tyr-Asp-Val-Pro-Asp-Tyr-Ala
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Influenza Hemagglutinin (HA) Peptide, ≥97% (HPLC)
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
molekulatömeg
1102.15 Da
technika/technikák
protein extraction: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](N)Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc5ccc(O)cc5)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C53H67N9O17/c1-27(2)44(52(77)62-21-5-7-41(62)50(75)59-38(25-42(66)67)47(72)56-36(45(70)55-28(3)53(78)79)23-30-10-16-33(64)17-11-30)60-48(73)39(26-43(68)69)57-46(71)37(24-31-12-18-34(65)19-13-31)58-49(74)40-6-4-20-61(40)51(76)35(54)22-29-8-14-32(63)15-9-29/h8-19,27-28,35-41,44,63-65H,4-7,20-26,54H2,1-3H3,(H,55,70)(H,56,72)(H,57,71)(H,58,74)(H,59,75)(H,60,73)(H,66,67)(H,68,69)(H,78,79)/t28-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,44-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVLSXIKZNLPZJJ-TXZCQADKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)