MABS65
Anti-Insulin Receptor Antibody, beta subunit, clone CT-3
clone CT-3, from mouse
Szinonimák:
CD220 antigen, insulin receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CT-3, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat (demonstrated by independent lab), human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... INSR(3643)
mouse ... Insr(16337)
rat ... Insr(24954)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Metabolism
Insulin/Energy Signaling
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Insulin receptor beta subunit on 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse brain tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1