Fontos dokumentumok
11815016001
Roche
Anti-HA Affinity Matrix
from rat IgG1
Szinonimák:
affinity matrix, anti-ha
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
agarose conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3F10, monoclonal
form
slurry
kiszerelés
pkg of 1 mL (settled resin volume)
gyártó/kereskedő neve
Roche
izotípus
IgG1
epitóp szekvencia
YPYDVPDYA
kapacitás
2-8 nmol/mL binding capacity
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- Western blotting using the Anti-HA antibody
- Silver staining (or similar protein stain)
- In coimmunoprecipitation.
- Immunoprecipitation of HA-tagged proteins from mammalian, bacterial, and yeast cell extracts
- Affinity column purification of HA-tagged proteins from crude protein extracts
Tulajdonságok és előnyök
- Achieve enhanced specificity and reduced cross-reactivity of Anti-HA High Affinity.
- Use nondenaturing conditions for elution of your HA-tagged protein of choice.
- Purify even rarely expressed HA-tagged proteins.
- Highly specific to YPYDVPDYA.
- Suitable for purification of proteins containing HA-epitop as N-terminal, C-terminal or internal fusion.
- Applicable with crued cell extracts from mammalian, bacterial and yeast expression systems.
Minőség
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Protocols
Anti-HA Affinity Matrix Protocol & Troubleshooting