SC1000
SigmaPrep™ spin column
storage temp.:20-25°C, pkg of 1 kit
Szinonimák:
dna extraction, dna purification, spin columns
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 1 kit
tárolási hőmérséklet
20-25°C
Általános leírás
Benefits:
- Convenient format for both use and storage
- Compatible with both microcentrifuges and vacuum manifolds
- Technical bulletin provides protocol suggestions
Related Content
A genomi DNS, plazmid DNS és teljes RNS sejtekből, szövetekből, vérből, vírusokból és más mintatípusokból történő kivonásának és tisztításának általános technikáinak és downstream alkalmazásainak áttekintése.
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.