Fontos dokumentumok
1.12374
Sigma-Aldrich
Thrombin
from bovine plasma, 50 NIH units/mg dry wt
Szinonimák:
Thrombin, Coagulation factor IIa, Fibrinogenase
Méret kiválasztása
1 G
66 300,00 Ft
66 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
66 300,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
EC index szám:
232-648-7
NACRES:
NA.25
66 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
biológiai forrás
bovine plasma
Minőségi szint
Forma
solid
specifikus aktivitás
50 NIH units/mg dry wt
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Thrombin, a glycosylated sodium-activated type II enzyme, is also called coagulation factor IIa. It contains two anion-binding exosites, ABE-I and ABE-II. Thrombin exists as α, β, and γ isoforms at different stages of its generation. Bovine a-thrombin consists of a light chain (A chain) and a heavy chain (B chain). These two chains are joined by one disulfide bond.
Alkalmazás
Thrombin has been used in flow cytometry analysis to investigate the basal activation level of circulating platelets in mice. It has also been used to coagulate the plasma and allow the organotypic slice to adhere to the coverslip during culturing.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Thrombin is a serine protease critical in the blood clotting process and activates clotting factors V, VIII, XI, and XII. It mediates the conversion of inactive plasma protein fibrinogen (factor I) into biologically active fibrin. Thrombin acts as a pro-coagulant and promotes platelet aggregation. It can also produce anti-coagulant effects. It is used to treat bleeding from capillaries and small venules. During vascular injury, thrombin is crucial for controlling the macrophages, neutrophils, monocytes, SMC, and dendritic cells.
Analízis megjegyzés
Appearance (colour): almost white
Appearance (description): powder
Activity (fibrinogen; pH 7.6; 37 °C): ≥ 50 U/mg
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1