Fontos dokumentumok
S7067
SB 202190
≥98% (HPLC), powder, p38 MAP kinase inhibitor
Szinonimák:
4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)-1H-imidazole
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SB 202190, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
faintly yellow, to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
kezdeményező
GlaxoSmithKline
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc(F)cc3)c([nH]2)-c4ccncc4
InChI
1S/C20H14FN3O/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15/h1-12,25H,(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QHKYPYXTTXKZST-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... MAPK14(1432)
Általános leírás
Alkalmazás
- to investigate the role of p38mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling in establishment of reovirus infection
- as a p38α inhibitor in in vivo studies to study its impact on the development or progression of adenocarcinoma in the colon mucosa tissues of APC Min/+ mice.
- as a component of basic BC medium to culture basal progenitor cells.
- as a component of normal endometrium and endometrial tumor media for organoid culture.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)