Fontos dokumentumok
SML0061
SAHA
≥98% (HPLC), powder, HDAC inhibitor
Szinonimák:
N-hydroxy-N′-phenyl-octanediamide, Suberoylanilide hydroxamic acid, Vorinostat
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SAHA, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥15 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
ONC(=O)CCCCCCC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C14H20N2O3/c17-13(15-12-8-4-3-5-9-12)10-6-1-2-7-11-14(18)16-19/h3-5,8-9,19H,1-2,6-7,10-11H2,(H,15,17)(H,16,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WAEXFXRVDQXREF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HDAC1(3065) , HDAC2(3066) , HDAC3(8841) , HDAC6(10013)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Muta. 2 - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.