Fontos dokumentumok
SML3778
T-5224
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-[5-(4-Cyclopentyloxy-2-hydroxybenzoyl)-2-[(3-oxo-1,2-benzoxazol-6-yl)methoxy]phenyl]propanoic acid, 3-{5-[4-(Cyclopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(3-hydroxy-1,2-benzisoxazol-6-yl)methoxy]phenyl} propionic acid, 5-[4-(Cyclopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(2,3-dihydro-3-oxo-1,2-benzisoxazol-6-yl)methoxy]benzenepropanoic acid, T 5224, T5224
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3