Merck
SML3485
Sigma-Aldrich
PFI-7 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-((1s,4s)-4-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)cyclohexyl)-2-((1H-indol-2-yl)methylamino)acetamide hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H27N5O · xHCl
Molekulatömeg:
401.50 (free base basis)
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.28
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(CNCC1=CC2=C(N1)C=CC=C2)N[C@@H]3CC[C@@H](CC3)C4=NC5=C(N4)C=CC=C5
Biokémiai/fiziológiai hatások
PFI-7 is a high affinity E3 ligase GID4 probe (KD = 0.08 μM by SPR) that competes against cellular degrons for full-length GID4 binding with high potency (EC50 = 0.6 μM by cell-based NanoBRET).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3