Fontos dokumentumok
P0515
Phospholipase D from Arachis hypogaea (peanut)
Type II, lyophilized powder, ≥60 units/mg protein
Szinonimák:
Lecithinase D, Phosphatidylcholine phosphatidohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Arachis hypogaea
Minőségi szint
típus
Type II
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥60 units/mg protein
összetétel
Protein, ~30%
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Gátló
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)