Fontos dokumentumok
A1602
Amyloglucosidase from Aspergillus niger
ammonium sulfate suspension, ≥40 units/mg protein
Szinonimák:
1,4-α-D-Glucan glucohydrolase, Exo-1,4-α-glucosidase, Glucoamylase
About This Item
Javasolt termékek
form
ammonium sulfate suspension
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥40 units/mg protein
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások
Protocols
This procedure may be used for the determination of Amyloglucosidase activity using starch as the substrate.