Fontos dokumentumok
P7633
Phospholipase C from Clostridium perfringens (C. welchii)
Type I, lyophilized powder, 10-50 units/mg protein
Szinonimák:
Lecithinase C, Lipophosphodiesterase I, PC-PLC, Phosphatidylcholine cholinephosphohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Clostridium perfringens)
Minőségi szint
típus
Type I
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
10-50 units/mg protein
összetétel
protein, 20-40%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Clostridium perfringens str. 13 ... plc(988262)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
inhibitor
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3