Fontos dokumentumok
P8913
Phospholipase A2 from bovine pancreas
lyophilized powder, ≥20 units/mg protein
Szinonimák:
Lecithinase A, PLA2, Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥20 units/mg protein
összetétel
Protein, 5-20% biuret
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... PLA2G1B(282457)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Gátló
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)