Fontos dokumentumok
P9375
1,10-Phenanthroline monohydrate
reagent grade
Szinonimák:
o-Phenanthroline monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
grade
reagent grade
Forma
powder
mp
100-104 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: 200 mM (Stock solution is stable for months at –20° C.)
SMILES string
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... FNTA(2339)
Általános leírás
Alkalmazás
- as an inhibitor of metalloproteinase (MMP) in MDA-MB-231 breast cancer cells
- as a negative control in in situ zymography of mice heart samples
- in in vitro resveratrol chelation and reducing activities assays to chelate iron
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)