Fontos dokumentumok
N5879
O-(4-Nitrophenylphosphoryl)choline
Szinonimák:
p-Nitrophenylphosphorylcholine, NPPC, Phosphocholine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H17N2O6P/c1-13(2,3)8-9-18-20(16,17)19-11-6-4-10(5-7-11)12(14)15/h4-7H,8-9H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NAIXASFEPQPICN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)