Fontos dokumentumok
P0065
Phospholipase D from Streptomyces chromofuscus
≥50,000 units/mL, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Lecithinase D, Phosphatidylcholine phosphatidohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
buffered aqueous glycerol solution
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥50,000 units/mL
molekulatömeg
~60 kDa
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)