Merck
D6518
Sigma-Aldrich
Diethylenetriaminepentaacetic acid
≥99% (titration)
Szinonimák:
(Carboxymethylimino)bis(ethylenenitrilo)tetraacetic acid, N,N-Bis(2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl)glycine, DETAPAC, DTPA, Penta(carboxymethyl)diethylenetriamine, Pentetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
[(HOOCCH2)2NCH2CH2]2NCH2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
393.35
Beilstein:
1810219
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (titration)
Forma
powder
mp
219-220 °C (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Diethylenetriaminepentaacetic acid is a diethylenetriaminepentaacetic anhydride, which is a bifunctional chelating agent. It is used for the treatment of poisoning.
Alkalmazás
Diethylenetriaminepentaacetic acid has been used:
  • for cofilin activity assay
  • to determine the specificity of superoxide in the transverse aortic constriction (TAC) hearts
  • for Europium bead-based detection assays
  • to detect reduced (S- active) or irreversibly oxidized (SO3H inactive) tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 (SHP-1) in thymocytes
Elkészítési megjegyzés
Purified
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
392.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
200 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Highly stable lyophilized homogeneous bead-based immunoassays for on-site detection of bio warfare agents from complex matrices
Mechaly A, et al.
Analytical Chemistry, 88(12), 6283-6291 (2016)
Detection of Intracellular Reduced (Catalytically Active) SHP-1 and Analyses of Catalytically Inactive SHP-1 after Oxidation by Pervanadate or H2O2
Choi S and Love PE
Bio-protocol, 8(1) (2018)
Bioconjugate Techniques (2013)
Paraoxonase 2 prevents the development of heart failure
Li W, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 121, 117-126 (2018)
Identification of Novel Protein Targets of Dimethyl Fumarate Modification in Neurons and Astrocytes Reveals Actions Independent of Nrf2 Stabilization
Piroli GG, et al.
Molecular and Cellular Proteomics, mcp-RA118 (2018)