Fontos dokumentumok
P6534
Phospholipase A2 from porcine pancreas
ammonium sulfate suspension, ≥600 units/mg protein
Szinonimák:
Lecithinase A, PLA2, Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase
About This Item
Javasolt termékek
form
ammonium sulfate suspension
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥600 units/mg protein
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
pig ... PLA2G1B(445525)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
inhibitor
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások