Fontos dokumentumok
S7651
Sphingomyelinase from Bacillus cereus
lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
Szinonimák:
Sphingomyelin choline phosphohydrolase, Sphingomyelin phosphodiesterase
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥100 units/mg protein
molekulatömeg
36873 Da
összetétel
Protein, ~10% Lowry
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
Bacillus cereus ATCC 14579 ... BC0671(1203022)
Általános leírás
Alkalmazás
- in the measurement of membrane capacitance in brain slices
- for testing and confirming its silkworm-killing activity
- in enzyme activity assay and for elucidating its effect on hydrolysis of sphingomyelin in complex lipid mixtures
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3