N5631
Neuraminidase from Clostridium perfringens (C. welchii)
Type VIII, lyophilized powder, 10-20 units/mg protein (using 4MU-NANA), 3.5-8.0 units/mg protein (mucin)
Szinonimák:
Acyl-neuraminyl Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type VIII
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
10-20 units/mg protein (using 4MU-NANA)
3.5-8.0 units/mg protein (mucin)
összetétel
Protein, ≥85% biuret
idegen aktivitás
Protease and NAN-aldolase, present
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
One unit will hydrolyze 1.0 micromole of 2′-(4-methylumbelliferyl)-a-D-N-actetylneuraminic acid per minute at pH 5.0 at 37 °C (using 4MU-NANA as a substrate)
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Protocols
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.