Fontos dokumentumok
P5542
Phospholipase C, Phosphatidylinositol-specific from Bacillus cereus
lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein (Lowry)
Szinonimák:
1-Phosphatidyl-D-myo-inositol inositol phosphohydrolase, cyclic-phosphate forming, PI-PLC
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥1,000 units/mg protein (Lowry)
idegen aktivitás
Phopholipase C (lecithinase) ≤1 units/mg protein
Sphingomyelinase ≤40 units/mg protein
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Bacillus cereus E33L ... BCZK3513(3026815)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
inhibitor
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
GPI Anchored Glycoproteins