Fontos dokumentumok
525186
Sigma-Aldrich
Phospholipase C, Bacillus cereus
Szinonimák:
Phospholipase C, Bacillus cereus, PLC
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.54
Forma
solid
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥50 units/mg dry wt.
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white to brownish
oldhatóság
aqueous buffer: soluble
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Native phospholipase C from Bacillus cereus. Catalyzes the hydrolysis of lecithins to 1,2-diglycerides and choline phosphate.
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of lecithin per min at 37°C, pH 8.0.
Egyéb megjegyzések
Rahman, S.M., et al. 1995. Infect. Immun. 63, 259.
Bhamidipati, S.P., and Hamilton, J.A. 1993. J. Biol. Chem. 268, 2431.
Nieva, J.L., et al. 1993. Biochemistry 32, 1054.
Hendrickson, H.S., et al. 1992. Biochemistry 31, 12169.
Slack, B.E., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 24503.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3