Fontos dokumentumok
P9279
Phospholipase A2 from honey bee venom (Apis mellifera)
salt-free, lyophilized powder, 600-2400 units/mg protein
Szinonimák:
Lecithinase A, PLA2, Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
salt-free, lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
600-2400 units/mg protein
molekulatömeg
14.5 kDa
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
honey bee ... Pla2(406141)
Általános leírás
Alkalmazás
- to determine renal proximal tubular segments (PTS) viability during oxygenation and hypoxia-reoxygenation
- in the treatment of photosystem-II (PSII) dimer complex of Synechocystis to study changes in oxygen-evolving activity
- as a standard in phospholipase activity assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Analízis megjegyzés
Gátló
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)