Fontos dokumentumok
P8804
Phospholipase C, Phosphatidylinositol-specific from Bacillus cereus
buffered aqueous glycerol solution, ≥1,000 units/mg protein (Lowry)
Szinonimák:
1-Phosphatidyl-D-myo-inositol inositol phosphohydrolase, cyclic-phosphate forming, PI-PLC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
Minőségi szint
Forma
buffered aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
≥1,000 units/mg protein (Lowry)
molekulatömeg
28 kDa
idegen aktivitás
Phopholipase C (lecithinase) ≤1 units/mg protein
Sphingomyelinase ≤40 units/mg protein
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
Bacillus cereus E33L ... BCZK3513(3026815)
Általános leírás
Alkalmazás
- in the hydrolysis of substrates p-nitrophenylphosphorylcholine (p-NPPC) and p-nitrophenylphosphorylphosphate (p-NPP)
- to cleave glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor of lynx1 protein and its detachment from plasma membrane
- to cleave immunolabeled HeLa cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Gátló
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
GPI Anchored Glycoproteins