Fontos dokumentumok
P6621
Phospholipase C from Bacillus cereus
≥200 units/mg protein
Szinonimák:
Lecithinase C, Lipophosphodiesterase I, PC-PLC, Phosphatidylcholine cholinephosphohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥200 units/mg protein
molekulatömeg
23-27 kDa by SDS-PAGE
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
oldhatóság
H2O: soluble 1.0 mg/mL, faintly hazy to hazy
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Bacillus cereus ATCC 10987 ... plC(2749087)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3