Merck
ED2SS
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
reagent grade, 98.5-101.5% (titration)
Szinonimák:
Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edathamil, Edetate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
372.24
Beilstein:
3900609
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
grade
reagent grade
Ügynökség
suitable for SM 4500 - NH3
Teszt
98.5-101.5% (titration)
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
mp
248 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble, clear, colorless
alkalmazás(ok)
agriculture
clinical research
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) disodium salt is an aminopolycarboxylic acid and a hexadentate ligand. It chelates metal cations to form a stable octahedral complex. It is commonly added to buffers, solutions, and even soil samples to control the concentrations of metal ions or to remove metal contaminants. Metal chelators play a crucial role in various research applications, such as biochemistry, molecular biology, and analytical chemistry. For example, EDTA is a blood anticoagulant that chelates calcium ions in the blood, this inhibits clots and is routinely used in hematological assays.
Alkalmazás
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate has been used as a component of the plasma membrane resuspension buffer, inhibitor′s preservative solution (IS) and luciferase activity assay mix.
Chelator of divalent cations. Inhibits enzymes, such as metalloproteases, that require divalent cations for activity.
Tulajdonságok és előnyök
Reagent grade for general lab use
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Measurement of free IGF-I saliva levels: perspectives in the detection of GH/IGF axis in athletes
Antonelli G, et al.
Clinical Biochemistry, 40(8), 545-550 (2007)
Isolation of plasma membrane-associated membranes from rat liver
Suski JM, et al.
Nature Protocols, 9(2), 312-312 (2014)
Conazole fungicides inhibit Leydig cell testosterone secretion and androgen receptor activation in vitro.
Roelofs MJE, et al.
Toxicology Reports, 1, 271-283 (2014)
EDTA chelation therapy for cardiovascular disease: a systematic review
Seely DMR, et al.
BMC Cardiovascular Disorders, 5(1), 32-32 (2005)
Environmental fate and microbial degradation of aminopolycarboxylic acids
Bucheli-Witschel M and Egli T
FEMS Microbiology Reviews, 25(1), 69-106 (2001)
Protocols
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.