Fontos dokumentumok
P5306
Papain from papaya latex
lyophilized powder, aseptically filled
Szinonimák:
Papainase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
papaya (latex)
Minőségi szint
sterilitás
aseptically filled
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥8.0 units/mg protein
molekulatömeg
23.4 kDa
oldhatóság
H2O: soluble 1.2 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
pH optimum 6.0-7.0
Also hydrolyzes esters and amides.
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Gátló
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
Fedezze fel a cisztein-proteáz papain tulajdonságait és alkalmazásait, és keressen gátlókat, szubsztrátokat és egyéb papaintermékeket.