Fontos dokumentumok
G5386
Gly-Gly-Tyr-Arg
powder, ≥97% (HPLC)
Szinonimák:
GGYR, Glycyl-glycyl-tyrosyl-arginine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Gly-Gly-Tyr-Arg, ≥97% (HPLC)
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
water: 2 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCC(=O)NCC(=O)NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C19H29N7O6/c20-9-15(28)24-10-16(29)25-14(8-11-3-5-12(27)6-4-11)17(30)26-13(18(31)32)2-1-7-23-19(21)22/h3-6,13-14,27H,1-2,7-10,20H2,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H,31,32)(H4,21,22,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJPHHBGPPJXISY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in the synthesis of the dimethoxyphosphotyrosine adduct to determine if diethoxyphosphate tyrosine (depY), a monoclonal antibody could distinguish between dimethoxyphosphotyrosine and diethoxyphosphotyrosine
- to graft on to a soft polyacrylamide for sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) to perform high-resolution separation of peptides
- as a model peptide to react with 3,3-dithiobis(sulfosuccinimidyl propionate) (DTSSP) to understand the chemistry of DTSSP and similar cross-linking reagents
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
Fedezze fel a cisztein-proteáz papain tulajdonságait és alkalmazásait, és keressen gátlókat, szubsztrátokat és egyéb papaintermékeket.