Merck
Ugrás ide:
76216
Papain from Carica papaya
solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml)
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
Önnek/CikkszámElérhetőségÁr
50 mg
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
24 500,00 Ft
250 mg
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
85 400,00 Ft
1 g
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
288 000,00 Ft
Erről a tételről
CAS-szám:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42030311
EC Number:
232-627-2
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥10 U/mg protein (~25 mg/ml)
Biological source:
papaya
24 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Egyedi megrendelés leadása
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biological source
papaya
Quality Segment
form
solution
specific activity
≥10 U/mg protein (~25 mg/ml)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
color
light brown
storage temp.
2-8°C
General description
Papain is a proteolytic enzyme and is naturally occurring in papaya (Carica papaya L.). It is obtained from the latex of cut unripe papaya. Papain belongs to the cysteine proteinase family. It is a globular, single-chain protein composed of four disulfide bridges and catalytically essential residues. Papain consists of an all α-domain and anti-parallel β-sheet domain.
Application
Papain is used as a meat tenderizer. It′s also used to break up tissue in the preparation of primary cell cultures.
Papain from Carica papaya has been used:
  • in the enzymatic dissociation of rat cortices to extract astrocytes for cell culture
  • to study its effects on Alpaca seminal plasma viscosity and sperm function
  • to study its effects on the yield and cryo-survival of Rhinoceros spermatozoa[1]
Biochem/physiol Actions
Papain is a cysteine protease that cleaves peptide bonds and is known to cleave the Fc portion of antibodies.
Papain plays an important role in many biological processes in many living organisms. It exhibits proteolytic activity against proteins, amino-acid esters and amide links, and short-chain peptides. Papain preferentially cleaves the peptide bonds of basic amino acids such as arginine, phenylalanine, and lysine. It has a wide range of applications in drug discovery, pharmaceutical, food, baking, and dairy industries.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmol N-benzoyl-L-arginine ethyl ester (BAEE, Cat. No. 12880) per minute at pH 6.2 and 25°C
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 1
Ez a tétel
P4762P3125P3375
specific activity
≥10 U/mg protein (~25 mg/ml)
specific activity
≥10 units/mg protein
specific activity
≥16 units/mg protein
specific activity
1.5-10 units/mg solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
papaya
biological source
papaya (latex)
biological source
-
biological source
-
form
solution
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous suspension
form
crude powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Papain from Carica papaya
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Tárolási osztály
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Questions
  1. Which solution is used in Papain from Carica papaya solution? DMSO? water?
    1 answer
    1. This product is an aqueous solution containing 35 - 55% glycerol.
      Helpful?